Learn More
Trajan™ Kapillaren aus deaktiviertem Quarzglas (Methyl)
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
41.65 € - 702.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15228813
|
Trajan™
0624469 |
0.008 Zoll | 0.01 Zoll | 0.22 mm | 6.56 ft. |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15298803
|
Trajan™
0624461 |
0.005 Zoll | 0.008 Zoll | 0.15 mm | 16.4 ft. |
92.31 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15218813
|
Trajan™
0624465 |
0.005 Zoll | 0.014 Zoll | 0.15 mm | 6.56 ft. |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15238803
|
Trajan™
0624450 |
0.002 Zoll | 0.007 Zoll | 0.075 mm | 6.56 ft. |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15288803
|
Trajan™
0624460 |
0.005 Zoll | 0.008 Zoll | 0.15 mm | 6.56 ft. |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15238813
|
Trajan™
0624470 |
0.012 Zoll | 0.016 Zoll | 0.32 mm | 6.56 ft. |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12955751
|
Trajan™
0624471 |
0.012 Zoll | 0.016 Zoll | 0.32 mm | 16.4 ft. |
93.45 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15288813
|
Trajan™
0624479 |
0.020 Zoll | 0.026 Zoll | 0.53 mm | 6.56 ft. |
43.60 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15298813
|
Trajan™
062449 |
0.006 Zoll | 0.01 Zoll | 0.17 mm | 16.4 ft. |
92.31 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15248813
|
Trajan™
0624473 |
0.012 Zoll | 0.016 Zoll | 0.32 mm | 82 ft. |
391.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10340661
|
Trajan™
064050 |
0.008 Zoll | 0.01 Zoll | 0.22 mm | 16.4 ft. |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10218580
|
Trajan™
064054 |
0.020 Zoll | 0.026 Zoll | 0.53 mm | 16.4 ft. |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10781802
|
Trajan™
064052 |
0.012 Zoll | 0.016 Zoll | 0.32 mm | 16.4 ft. |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12945751
|
Trajan™
062447 |
0.008 Zoll | 0.01 Zoll | 0.22 mm | 16.4 ft. |
92.31 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15258853
|
Trajan™
064034 |
0.020 Zoll | 0.026 Zoll | 0.53 mm | 82 ft. |
702.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11997754
|
Trajan™
0624431 |
0,25 mm | 0,01 in. | 0,001 in. | 6,6 ft. (2,01 m) |
41.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15248853
|
Trajan™
064033 |
0,53 mm | 0,03 in. | 0,02 in. | 32,8 ft. (2,01 m) |
293.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10654605
|
Trajan™
0624461 |
0.005 Zoll | 0.008 Zoll | 0.15 mm | 16.4 ft. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Descrizione
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
- Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Specifica
Kapillarschlauch |