Learn More
Trajan™ Manuelle Diamond MS Spritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke: Trajan™ 003750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Abnehmbare, ultraglatte Nadel | |
Gehäuse 25R-GT-MS1 | |
25 μl |
Manuelle Diamant MS Spritze | |
Je | |
Abnehmbar |