Learn More
Trajan™ Manuelle Diamond MS Spritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
103.00 €
Spezifikation
Enthält | Abnehmbare, ultraglatte Nadel |
---|---|
Produkttyp | Manuelle Diamant MS Spritze |
Menge | Je |
Anschlusstyp | Abnehmbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13187966
|
Trajan™
002750 |
10 μl | Gehäuse 10R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13197966
|
Trajan™
003750 |
25 μl | Gehäuse 25R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13107976
|
Trajan™
004750 |
50 μl | Gehäuse 50R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13117976
|
Trajan™
005750 |
100 μl | Gehäuse 100R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13127976
|
Trajan™
006750 |
250 μl | Gehäuse 250R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13137976
|
Trajan™
007750 |
500 μl | Gehäuse 500R-GT-MS1 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Abnehmbare, ultraglatte Nadel | |
Manuelle Diamant MS Spritze | |
Je | |
Abnehmbar |