Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH und CTC RTC Autosamplerspritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke: Trajan™ 002790
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Kompatibel mit ultraglatten, abnehmbaren Nadeln mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen (separat erhältlich)
Spezifikation
Gas-/Flüssigkeitschromatographie | |
662 °F | |
10R-RTC/RSH-GT-MS1 | |
10 μl | |
Abnehmbar |
Autosampler-Spritze | |
350 °C | |
Je | |
Thermo RSH und CTC RTC |