Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für 10 µl-Spritzen
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
Marke: Trajan™ 037675
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
0.1 mm | |
Ersatznadel | |
On-Column |
0.23 mm | |
75 mm | |
Spritzen (10 μl) |