Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für 10 µl-Spritzen
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
46.60 € - 82.70 €
Spezifikation
Produkttyp | Ersatznadel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen (10 μl) |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15228593
|
Trajan™
037011 |
0.11 mm | 0.63 mm |
46.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10166970
|
Trajan™
037610 |
0.1 mm | 0.17 mm |
82.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10176970
|
Trajan™
037675 |
0.1 mm | 0.23 mm |
82.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spécification
Ersatznadel | |
Spritzen (10 μl) |