Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke: SGE™ 037745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Aus EdelstahlSpezifikation
Stainless Steel | |
0.004 Zoll | |
0.11 mm | |
1.6 Zoll | |
40 mm | |
Spritzen (10 μl) |
26 ga. | |
0.01 Zoll | |
0.25 mm | |
Ersatznadel | |
Konus |