Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für eVol™ NMR 5 µl-Spritzen
Für Gaschromatographiesysteme
Marke: Trajan™ 036910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Edelstahl | |
0.004 Zoll | |
0.11 mm | |
2 in. | |
50 mm | |
eVol NMR-Spritze (5 μl) |
25 G | |
0.019 Zoll | |
0.5 mm | |
Ersatznadel | |
Kegel |