Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Verteiler-Kits, 3-Wege
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität.
Marke:  SGE™ 123721
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12700948
  • 740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
  • Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Port-Splitter
0.53 mm Innendurchmesser
SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
SGE Silflow Microchannel Gerät