Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Verteiler-Kits, 3-Wege
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität.
740.00 €
Spezifikation
Typ | Port-Splitter |
---|---|
Enthält | SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung |
Zur Verwendung mit | SGE Silflow Microchannel Gerät |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12700948
|
SGE™
123721 |
0.53 mm Innendurchmesser |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15289173
|
SGE™
123720 |
Anschluss B und C 0,25/0,32 mm |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13589000
|
SGE™
123722 |
0.25/0.32 mm Innendurchmesser |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
- Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Port-Splitter | |
SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung | |
SGE Silflow Microchannel Gerät |