Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Verteiler-Kits, 3-Wege
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität.
Marke: SGE™ 123720
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
- Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Port-Splitter | |
Anschluss B und C 0,25/0,32 mm | |
SGE Silflow Microchannel Gerät |
1,1 mm | |
SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung |