Learn More
Epredia™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträger
Positiv geladene Epredia™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträger verbessern die Zelladhäsion.
Marke: Epredia™ 9991014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Verbessern Sie die Zelladhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträgern aus positiv geladenem, unbeschichtetem Glas.
- Die Ladung führt durch elektrostatische Anziehung von Gewebeschnitten und Zytologiepräparaten zu deren Bindung an den Objektträger
- Keine Spezialkleber oder Proteinbeschichtungen erforderlich
- Vermeiden Sie Hintergrundfärbung
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Mikroskopobjektträger | |
Ja | |
100/Karton |
Glas | |
Gold |