Learn More
Epredia™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträger
Positiv geladene Epredia™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträger verbessern die Zelladhäsion.
35.05 € - 700.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12627976
|
Epredia™
6776214 |
Weiß | 1440/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12608106
|
Epredia™
6776214CS |
Weiß | 1440/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12668016
|
Epredia™
9991001 |
Blau | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12678016
|
Epredia™
9991002 |
Gelb | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12688016
|
Epredia™
9991003 |
Grün | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12698016
|
Epredia™
9991004 |
Rosa | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12608026
|
Epredia™
9991009 |
Lavendel | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12618026
|
Epredia™
9991011 |
Dunkelorange | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12628026
|
Epredia™
9991012 |
Gelbbraun | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12638026
|
Epredia™
9991013 |
Blaugrün | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12648026
|
Epredia™
9991014 |
Gold | 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Zelladhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ ColorFrost™ Plus Objektträgern aus positiv geladenem, unbeschichtetem Glas.
- Die Ladung führt durch elektrostatische Anziehung von Gewebeschnitten und Zytologiepräparaten zu deren Bindung an den Objektträger
- Keine Spezialkleber oder Proteinbeschichtungen erforderlich
- Vermeiden Sie Hintergrundfärbung
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Mikroskopobjektträger |