Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen
Sichern und identifizieren Sie Gewebeproben in Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen.
Marke: Epredia™ B1000732AQ
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Sichern und identifizieren Sie Gewebeproben in Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen.
- Für den Einsatz mit allen automatischen Epredia™ Kassetten-Beschriftungsautomaten
- Passen sicher in Spannadapter für Mikrotome
- Zur Verwendung mit Metalldeckeln vorgesehen (Bestellnummer 1001003, 25/Pk., separat erhältlich)
- Aus Acetalpolymer, mit runden Löchern
- Werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
Spezifikation
Round Holes | |
750 Cassettes/Cs. | |
Aqua | |
Acetal Polymer |