Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen
Sichern und identifizieren Sie Gewebeproben in Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen.
140.37 €
Spezifikation
Menge | 750 Cassettes/Cs. |
---|---|
Poren | Round Holes |
Material | Acetal Polymer |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12973785
|
Epredia™
B1000732AQ |
Aqua |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12983785
|
Epredia™
B1000732BL |
Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12993785
|
Epredia™
B1000732GR |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12903795
|
Epredia™
B1000732GY |
Gray |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12913795
|
Epredia™
B1000732LI |
Lilac |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12923795
|
Epredia™
B1000732OR |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12933795
|
Epredia™
B1000732PE |
Peach |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12943795
|
Epredia™
B1000732PK |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12953795
|
Epredia™
B1000732TN |
Tan |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12963795
|
Epredia™
B1000732WH |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12973795
|
Epredia™
B1000732YW |
Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
Sichern und identifizieren Sie Gewebeproben in Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten in Kunststoffmagazinen.
- Für den Einsatz mit allen automatischen Epredia™ Kassetten-Beschriftungsautomaten
- Passen sicher in Spannadapter für Mikrotome
- Zur Verwendung mit Metalldeckeln vorgesehen (Bestellnummer 1001003, 25/Pk., separat erhältlich)
- Aus Acetalpolymer, mit runden Löchern
- Werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
Specifications
750 Cassettes/Cs. | |
Round Holes | |
Acetal Polymer |