Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/stumpfe Präparierschere
Sezieren Sie mit der Epredia™ Shandon™ geraden stumpfen/stumpfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Marke: Epredia™ 728202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Sezieren Sie mit der Thermo Scientific™ Shandon™ geraden stumpfen/stumpfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
- Entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
- Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Präparierschere | |
Premium | |
14 cm |
Gerade | |
5,5 in. | |
Stumpf/Stumpf |