Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with single
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09207101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Einlass-Liner mit Einzelverjüngung | |
95 mm | |
5 mm |
Je 1 | |
3.4 mm | |
Shimadzu GC-Geräte |