Learn More
Corning™ Serologische Shorty Stripette™ Pipetten
Speziell für kleine Räume
Marke: Corning™ 4102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01403kg
Beschreibung
Shorty Stripetten sind kürzer als normale serologische Pipetten und deshalb bei beengten Raumverhältnissen wie beispielsweise unter Abzugshauben besser zu handhaben.
- 32 % kürzer als standardmäßige Corning Stripette® Pipetten
- Das einteilige Design verringert das Risiko von Partikeln
- Der aufgedruckte Streifen vergrößert den Meniskus und erleichtert das Ablesen des Volumens
- Steril, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoffverpackung
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
Bestellinformation
Individually wrapped in paper/plastic
Spezifikation
± 2 % | |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
8.66 Zoll | |
200/Cs. | |
Individually Wrapped | |
5 ml | |
Serologische Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
3 ml | |
Rund | |
Blau | |
22 cm | |
Single-use |