Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ der Signature-Serie
Erzielen Sie Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ der Signature-Serie, einer einzigartig formulierten zytoplasmatischen Färbelösung
50.00 € - 135.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10435339
|
Epredia™
7501R |
1 gal. |
135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10465680
|
Epredia™
7511 |
4 pt. |
50.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Erzielen Sie Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ der Signature-Serie, einer einzigartig formulierten zytoplasmatischen Färbelösung
- Für alle gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Verfahren
- Geringere Färbedauer
- Kostengünstig, da der Anwender nur eine Gegenfärbung durchführt
- Cyto-Stain bietet eine vollständige Auswahl an gängigen zytoplasmatischen Farben sowie die Steuerung der Färbungsintensität
- Cyto-Stain wurde modifiziert, um grünere zyanophile Farbtöne in Zwischen- und Basalzellen zu erzielen