Learn More
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481156 200 mg
16436626 100 mg
16432417 50 mg
16421756 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481156 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15025A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H38N6O11S
Menge 200 mg
Synonym UK-92480 citrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 666.7
Formelmasse 666.7
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation