Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ersatzröhrchen aus Quarzglas
Mikrofluidische Plattform für mehrdimensionale GC.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 123753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15219193
  • 51.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte GC-Konnektivität
  • Ersatz-Hülsen und Schläuche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
SilFlow Ersatzröhrchen aus Quarzglas mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.2 mm Innendurchmesser x 2 m Länge
Ersatzröhrchen aus Quarzglas
0.363 mm
2 m