Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ersatzröhrchen aus Quarzglas
Mikrofluidische Plattform für mehrdimensionale GC.
51.10 €
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzröhrchen aus Quarzglas |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.363 mm |
Gesamtlänge (metrisch) | 2 m |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15209193
|
Trajan Scientific and Medical™
123752 |
SilFlow Ersatzröhrchen aus Quarzglas mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.15 mm Innendurchmesser x 2 m Länge |
51.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15219193
|
Trajan Scientific and Medical™
123753 |
SilFlow Ersatzröhrchen aus Quarzglas mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.2 mm Innendurchmesser x 2 m Länge |
51.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verbesserte GC-Konnektivität
- Ersatz-Hülsen und Schläuche erhältlich
Spezifikation
Ersatzröhrchen aus Quarzglas | |
0.363 mm | |
2 m |