Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Durchstechbare Stopfen zum Entnehmen von Lösungen und Suspensionen aus geschlossenen Behältern mit Spritzen. Überdrehbare Kartell™ Silikonsepten werden verwendet, um hermetische Verschlüsse in Laborröhrchen zu gewährleisten.
Marke:  Kartell™ 0119700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446123
  • 241.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
  • Durchstechbarer Stopfen
  • Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
  • Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
Durchmesser 31 mm
Je 1
NS 29/32
Überdrehbare Septen
Oben: 28 mm; Boden: 22 mm
31mm
Silikon