Learn More
Sampling Systems™ Silikondichtungen für Minidrums
Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Mini-Trommelbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihre Mini-Trommel.
Marke: Sampling Systems™ SIL-10-FDA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- O-Ring-Konstruktion
- Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
- Geeignet für Mini-Trommel aus 304 und 316L Edelstahl
- In zahlreichen Größen erhältlich
Spezifikation
Auslaufsichere Versiegelungen | |
O-Ring-Dichtung | |
Silikon | |
Mini-Trommel 10 l |