Learn More
Sampling Systems™ Silikondichtungen für Minidrums
Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Mini-Trommelbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihre Mini-Trommel.
14.20 € - 41.60 €
Spezifikation
Material | Silikon |
---|---|
Typ | O-Ring-Dichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auslaufsichere Versiegelungen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869721
|
Sampling Systems™
SIL-1-FDA |
Mini-Trommel 1 l |
14.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819731
|
Sampling Systems™
SIL-2-FDA |
Mini-Trommel 2 l |
21.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849731
|
Sampling Systems™
SIL-3-FDA |
Mini-Trommel 3 l |
24.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879731
|
Sampling Systems™
SIL-6-FDA |
Mini-Trommel 6 l |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899731
|
Sampling Systems™
SIL-8-FDA |
Mini-Trommel 8 l |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879721
|
Sampling Systems™
SIL-10-FDA |
Mini-Trommel 10 l |
31.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899721
|
Sampling Systems™
SIL-12-FDA |
Mini-Trommel 12 l |
35.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809731
|
Sampling Systems™
SIL-15-FDA |
Mini-Trommel 15 l |
41.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- O-Ring-Konstruktion
- Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
- Geeignet für Mini-Trommel aus 304 und 316L Edelstahl
- In zahlreichen Größen erhältlich
Spezifikation
Silikon | |
O-Ring-Dichtung | |
Auslaufsichere Versiegelungen |