Learn More
SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16451636 500 mg 500 Milligramm
16475906 100 mg 100 Milligramm
16461447 50 mg -
16411046 200 mg 200 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16451636
Marke: Medchem Express HY12520A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18ClNO2
Menge 500 mg
Synonym (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 291.77
Formelmasse 291.77
Reinheit (%) 98.22%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease