missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16475906 100 mg 100 Milligramm
16461447 50 mg -
16451636 500 mg 500 Milligramm
16411046 200 mg 200 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16475906

Marke: Medchem Express HY12520A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18ClNO2
Menge 100 mg
Synonym (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 291.77
Formelmasse 291.77
Reinheit (%) 98.22%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.