Learn More
SKLB-23bb, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411759
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16411759
Marke: Medchem Express HY18947
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material SKLB-23bb
CAS 1815580-06-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24N4O4
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 32 mg/mL (80.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C1=CC(OCCCC(NO)=O)=C(OC)C=C1)C2=NC(C)=NC3=CC=CC=C32
Molekulargewicht (g/mol) 396.44
Formelmasse 396.44
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.