missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKLB-23bb, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16497648 10 mg -
16460118 5 mg -
16447556 100 mg 100 Milligramm
16413667 50 mg 50 Milligramm
16411759 1 mg 1 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497648

Marke: Medchem Express HY18947

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.

SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SKLB-23bb
CAS 1815580-06-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24N4O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 32 mg/mL (80.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C1=CC(OCCCC(NO)=O)=C(OC)C=C1)C2=NC(C)=NC3=CC=CC=C32
Molekulargewicht (g/mol) 396.44
Formelmasse 396.44
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.