Learn More
Invitrogen™ SLC6A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2390)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen SLC6A1
Klon 24GB2390
Konzentration 1.3 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275148
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557259
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276667
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557260
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SLC6A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
GAT-1 (SLC6A1) The protein encoded by SLC6A1 is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
Spezifikation
Spezifikation
SLC6A1
1.3 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P31648
232333
A synthesized peptide derived from human SLC6A1 / GAT1 (aa 1-50).
Antibody
24GB2390
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse
SLC6A1
A730043E01; GABA T1; GABA T-1; GABA transporter 1; GABA transporter protein; GABAT1; GABATHG; GABATR; Gabt; GABT1; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 1; GAT1; GAT-1; MAE; SLC6A1; Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 1; solute carrier family 6 member 1; XT-1; Xtrp1
SLC6A1