Learn More
Sampling Systems™ Griffe und Verlängerungsstangen für Hülsen-Probenehmer
Sampling Systems™ Griffe und Verlängerungsstäbe für Probenehmer mit Hülsen wurden so konzipiert, dass sie extrem stark und robust sind, um Proben aus Tiefen von bis zu 6 m zu entnehmen.
Marke:  Sampling Systems™ 1035E-1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899201
  • 203.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Glänzende Oberfläche
  • Punktmessung
  • Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer mit Hülse
Strapazierfähige Verlängerungsstange
1000 mm
316L-Edelstahl
Glänzend