Learn More
Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem.
13.22 € - 31.80 €
Spezifikation
Objektträgerkapazität | 100, 300, 200 |
---|---|
Gerät fasst | 400 Slides |
Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 in. |
Länge (metrisch) Objektträger | 75 mm |
Breite (angloamerikanisch) Objektträger | 1 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12529976
|
Epredia™
B1000700BL |
Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12539976
|
Epredia™
B1000700GR |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12569976
|
Epredia™
B1000700YW |
Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Thermo Scientific™ Objektträger-Aufbewahrungssystem. Verfügt über einen transparenten Klappdeckel und nummerierte Schlitze zur leichten Identifizierung.
Lagerung:
- Geeignet für 72 × 26 mm (3 × 1 in) Objektträger
- Aufbewahrung von bis zu 100 Objektträgern (1 pro Schlitz), 200 Objektträgern (2 pro Schlitz) oder 400 Objektträgern (ohne Objektträgertablett)
Spezifikation
100, 300, 200 | |
3 in. | |
1 in. |
400 Slides | |
75 mm | |
26 mm |