Learn More
Karl Hecht™ Trichter aus Glas, Stiel schräg abgeschliffen
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Glastrichter mit schräg abgeschliffenem Stiel werden aus transparentem Kalknatronglas gefertigt.
Marke: Karl Hecht™ 44000048
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Neigungswinkel von 60°
- Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
150 mm | |
Glas | |
60° | |
Laboranwendungen |