Learn More
Karl Hecht™ Trichter aus Glas, Stiel schräg abgeschliffen
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Glastrichter mit schräg abgeschliffenem Stiel werden aus transparentem Kalknatronglas gefertigt.
3.66 € - 49.56 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Winkel | 60° |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboranwendungen |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10398971
|
Karl Hecht™
44000040 |
100 mm |
9.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13108365
|
Karl Hecht™
44000056 |
200mm |
49.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10479241
|
Karl Hecht™
44000016 |
450mm |
3.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10247391
|
Karl Hecht™
44000024 |
550mm |
4.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10093811
|
Karl Hecht™
44000036 |
80mm |
5.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10083761
|
Karl Hecht™
44000048 |
150 mm |
25.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Neigungswinkel von 60°
- Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Glas | |
60° | |
Laboranwendungen |