Learn More
Karl Hecht™ Trichter aus Glas, Stiel schräg abgeschliffen
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Glastrichter mit schräg abgeschliffenem Stiel werden aus transparentem Kalknatronglas gefertigt.
Marke:  Karl Hecht™ 44000016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10479241
  • 3.66 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Neigungswinkel von 60°
  • Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
450mm
Glas
60°
Laboranwendungen