Learn More
Heathrow Scientific™ Papierwägeboote
Heathrow Scientific Papierwägeboote sind eine wirklich grüne Lösung zum Wiegen von Proben.Hergestellt aus FSC™zertifiziertem (FSC™ Mix) Papier (Eco-IN) und bei der Entsorgung im üblichen Entsorgungsweg natürlich biologisch abbaubar (Eco-OUT).Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden.
Marke: Heathrow Scientific™ 120626
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden
- Eine Alternative zu herkömmlichen Wägepapieren, da sie viel einfacher zu handhaben sind
- Eco-IN/Eco-OUT: Hergestellt aus FSC™ Mix zertifiziertem Papier, das natürlich biologisch abbaubar ist
- Fettbeständiges Papier, das die Standards FDA 21 CFR 176.170 (Kontakt mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln) und 2I CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) erfüllt
- Kompatibel mit Wärmeanwendungen mit einer Temperaturgrenze von 2l0 °C
- Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellfarbige Proben und in Weiß für dunkle Proben
Spezifikation
Braun | |
Papier | |
Weighing Boat | |
Maßstab | |
95.25 mm | |
25,4 mm |
Ja | |
Quadratisch | |
Entspricht FDA 21 CFR 176.170 (wässrige und fetthaltige Lebensmittel) und CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) | |
Groß | |
95.25 mm |