missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smurf1-IN-A01, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099645
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16490687

Marke: Medchem Express HY110195

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.

Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Smurf1-IN-A01
CAS 1007647-73-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20ClF3N4O3S
Menge 50 mg
Synonym A01
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 512.93
Formelmasse 512.93
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt