Learn More
Natriumphenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027932
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
139-02-6
C6H5NaO
116.10
MFCD00013134
NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
4445035
CHEBI:52476
[Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
139-02-6
C6H5NaO
116.10
MFCD00013134
NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
4445035
CHEBI:52476
[Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphenoxid wird als Vorläufer von Arylethern verwendet und ist an der Herstellung von Phenylethern und Metallphenolaten beteiligt. Es dient als Antiseptikum und wird bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Stark wasserlöslich, löslich in AlkoholLöslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium phenoxide
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Phenol-like
Strukturformel C6H5ONa
Menge 50 g
UN-Nummer UN2905
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
IUPAC-Name sodium benzenolate
Formelmasse 116.09
Reinheit (%) 98%