Learn More
SP600125, MedChemExpress
Beschreibung
SP600125 is an orally active, reversible, and ATP-competitive JNK inhibitor with IC50s of 40, 40 and 90 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively. SP600125 is a potent ferroptosis inhibitor. SP600125 inhibits autophagy and activates apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SP600125 |
| CAS | 129-56-6 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H8N2O |
| Menge | 200 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C3C(NN=C3C4=C1C=CC=C4)=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.23 |
| Formelmasse | 220.23 |
| Mehr anzeigen |