Learn More
Buerkle™ Ersatz-Latex-Schlauch für Buerkle™ Titrationsbüretten
Buerkle™ Ersatz-Latex-Schlauch für Buerkle™ Titrationsbüretten.
Marke: Buerkle™ 9695-0042
1.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Latex
- Ersatzschlauch
- Zur Verwendung mit Buerkle™ Titrationsbüretten
Spezifikation
80 mm | |
Automatische Titrationsbürette | |
Latex | |
Ersatz-Latex-Schlauch |