Learn More
Buerkle™ Ersatz-Latex-Schlauch für Buerkle™ Titrationsbüretten
Buerkle™ Ersatz-Latex-Schlauch für Buerkle™ Titrationsbüretten.
1.85 € - 7.43 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatische Titrationsbürette |
---|---|
Material | Latex |
Typ | Ersatz-Latex-Schlauch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15139564
|
Buerkle™
9695-0041 |
1000 mm |
7.43 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10363525
|
Buerkle™
9695-0042 |
80 mm |
1.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Latex
- Ersatzschlauch
- Zur Verwendung mit Buerkle™ Titrationsbüretten
Spezifikation
Automatische Titrationsbürette | |
Latex | |
Ersatz-Latex-Schlauch |