Learn More
Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender
Der Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für den FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender wird mit Fingerschutz und Volumeneinstellsystem geliefert.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 101 00338
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10086091
  • 261.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit festem PTFE eingekapselt
  • Mit Fingerschutz und Volumeninstellung
  • Mit Dichtlippe
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
10 ml
1
Ersatzteil für Flaschenaufsatzdispenser
Nein
Kolben für OPTIFIX SAFETY
MICROLIT SAFETY Flaschenaufsatzspender
1
Nicht autoklavierbar