Learn More
Bochem™ Spatel, Zement
Spatel für Füllungen, Zemente und Pasten. Bochem™ Spatel Cement hat einen robusten, gerippten Griff.
Marke: Bochem™ 3072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Robuster, gerippter Griff
Spezifikation
Rundes Ende, spitzes Ende | |
35 mm | |
Edelstahl |
Zemente, Füllungen, Pasten | |
6 mm | |
150 mm |