Learn More
Spectrum™ Bessman Gewebepulverisierer
Bestehend aus einem 2-Komponentenmörser mit Griffen und Stößel, der speziell für die Pulverisierung von Gewebe von 10 bis 1000 mg entwickelt wurde
Marke:  Spectrum™ 189470
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12497021
  • 785.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nach dem Kühlen des Mörsers und des Stößels in flüssigem Stickstoff wird der mitgelieferte 28-cm-Bleihammer auf dem Mörser verwendet, um die eingelegte Probe vollständig zu pulverisieren. Die Probe kann dann einfach ohne Berührung oder Auftauen transferiert werden, indem der Mörser entfernt und die Stößelbaugruppe über einem Reagenzglas umgedreht wird.
  • 3 Lieferbare Größen: 10bis50 mg, 25bis250 mg und 100bis1000 mg Gewebe
  • Kleine und mittlere Pulverisierer enthalten 10 Reagenzgläser
  • Der große Pulverisierer enthält ein 90 ml-Substratgefäß
Spezifikation
Spezifikation
10 Reagenzgläser, 11 Zoll-Bleihammer
6.6 mm
Entwickelt für die Pulverisierung von 10 bis 1000 mg Gewebe
0.25 Zoll
10 bis 50 mg
26.8 mm
10 bis 50 mg
1.05 Zoll