Learn More
Spectrum™ Bessman Gewebepulverisierer
Bestehend aus einem 2-Komponentenmörser mit Griffen und Stößel, der speziell für die Pulverisierung von Gewebe von 10 bis 1000 mg entwickelt wurde
785.00 € - 1125.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Pulverisierung von 10 bis 1000 mg Gewebe |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Länge (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Länge (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12497021
|
Spectrum™
189470 |
10 bis 50 mg | 10 Reagenzgläser, 11 Zoll-Bleihammer | 26.8 mm |
785.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15179843
|
Spectrum™
189475 |
25 bis 250 mg | 10 Reagenzgläser, 11 Zoll-Bleihammer | 47.3 mm |
1125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15391052
|
Spectrum™
189476 |
100 bis 1000 mg | Hammer und ein 90 ml-Kulturröhrchen | 47.6 mm |
930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Nach dem Kühlen des Mörsers und des Stößels in flüssigem Stickstoff wird der mitgelieferte 28-cm-Bleihammer auf dem Mörser verwendet, um die eingelegte Probe vollständig zu pulverisieren. Die Probe kann dann einfach ohne Berührung oder Auftauen transferiert werden, indem der Mörser entfernt und die Stößelbaugruppe über einem Reagenzglas umgedreht wird.
- 3 Lieferbare Größen: 10bis50 mg, 25bis250 mg und 100bis1000 mg Gewebe
- Kleine und mittlere Pulverisierer enthalten 10 Reagenzgläser
- Der große Pulverisierer enthält ein 90 ml-Substratgefäß
Spezifikation
Entwickelt für die Pulverisierung von 10 bis 1000 mg Gewebe | |
Edelstahl |