Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte, paarige Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 132751
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
- 10 Paare (20 Verschlüsse)/Packung
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Orange oder weiß | |
0°bis 121 °C | |
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten |
Regenerierte Cellulose | |
35 mm | |
Gepaart | |
32 bis 250 °F | |
20 Packung |