Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 8001B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Mahlkugeln | |
0,5 in., 0,25 in. | |
Ideal für allgemeine Mahlanwendungen | |
5.5 bis 6 |
Gehärteter Stahl | |
1,27 cm, 0,63 cm | |
Fläschchen-Kit von D- und M-Mischer oder Mühle |