Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
27.90 € - 31.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Kugelsatz |
---|---|
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in., 0,25 in. |
Durchmesser (metrisch) | 1,27 cm, 0,63 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fläschchen-Kit von D- und M-Mischer oder Mühle |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340532
|
Cole-Parmer™
8001B |
Gehärteter Stahl |
27.90 €
6 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12538706
|
Cole-Parmer™
8007B |
Edelstahl |
31.10 €
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Kugelsatz | |
0,5 in., 0,25 in. | |
1,27 cm, 0,63 cm | |
Fläschchen-Kit von D- und M-Mischer oder Mühle |