Learn More
Restek™ Split/Splitless Liners for Agilent™ 6890 GCs: Low Pressure Drop
Includes wool packing
266.20 € - 274.67 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7.85 cm |
---|---|
Verpackungsmaterial | Deactivated Wool |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Produktcode | Marke | Product Type Specs | Deaktivierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Product Type Specs | Deaktivierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10530322
|
Restek™
21033 |
IP Precision Low Pressure Drop Inlet Liner | IP deactivation |
266.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10025473
|
Restek™
20995 |
IP Low Pressure Drop Inlet Liner | IP deactivation |
274.67 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- I.D. 4mm
Spezifikation
7.85 cm | |
0.4 cm | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Deactivated Wool | |
0.63 cm | |
Borosilicate Glass |