Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSH 1300 mit B500-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
Marke:  Nabertherm™ RS472L3AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 76.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17378169
  • 11830.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1300 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Typ S-Thermoelement
  • Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
  • Im Lieferumfang sind das Arbeitsrohr aus Material C 530 sowie Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Schaltanlage und Steuerung in Ofengehäuse integriert
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
B500
495 x 920 x 630 mm
170 mm
Bis zu 1300 °C
750 mm
76 mm